2,4-Dibromopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS50201G5EA 0 CHF
ACTIAS50201G25 ACTIAS50201G1 ACTIAS50201G5
2,4-Dibromopyridine
2,4-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
MDL Number: MFCD01859720
CAS Number: 58530-53-3