2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
|
Gefahr
|
H33411.MDEA
106
CHF
H33411.MD
H33411.03
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₉F₄N MW: 207,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687196 CAS-Nummer: 1323966-36-4 UN: 3259 ADR: 8,III |