4-(Trifluormethylthio)benzylamin ≥97,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
|
Gefahr
|
TCIAT2763-5GEA
434
CHF
TCIAT2763-1G
TCIAT2763-5G
4-(Trifluormethylthio)benzylamin ≥97,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
4-(Trifluormethylthio)benzylamin
Formel:
C₈H₈F₃NS MW: 207,21 g/mol Flash-Pt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00190129 CAS-Nummer: 128273-56-3 UN: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |