4'-(1-Piperazinyl)acetophenon ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B22832.14EA
275
CHF
B22832.14
B22832.06
B22832.22
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon ≥94%
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O MW: 204,27 g/mol Melting Pt: 93…98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005962 CAS-Nummer: 51639-48-6 EINECS: 257-332-6 ADR: 8,III |