6-Methoxy-8-nitroquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35069G10EA
0
CHF
ACTIAS35069G10
ACTIAS35069G5
ACTIAS35069G1
6-Methoxy-8-nitroquinoline
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Formula:
C₁₀H₈N₂O₃ MW: 204.1800 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006802 CAS Number: 85-81-4 EINECS: 201-633-7 |