2-Methyl-6-nitroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21408G1EA
0
CHF
ACTIAS21408G1
ACTIAS21408G5
2-Methyl-6-nitroanisole
2-Methyl-6-nitroanisole
Formula:
C₈H₉NO₃ |
MDL Number:
MFCD00661626 CAS Number: 18102-29-9 |