3-Brom-2-methylanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33772G5EA
0
CHF
ACTIAS33772G5
ACTIAS33772G1
3-Brom-2-methylanisol
3-Brom-2-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO MW: 201,0605 g/mol |
MDL Number:
MFCD11100991 CAS-Nummer: 31804-36-1 |