3-Fluoro-2-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33845G1EA
0
CHF
ACTIAS33845G10
ACTIAS33845G1
ACTIAS33845G5
3-Fluoro-2-nitroaniline
3-Fluoro-2-nitroaniline
Formula:
C₆H₅FN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07368750 CAS Number: 567-63-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |