N-Ethyl-3-fluorobenzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: N-(3-Fluorobenzyl)ethanamine
ACTIAS20443G1EA 108 CHF
ACTIAS20443G1 ACTIAS20443G5 ACTIAS20443G25
N-Ethyl-3-fluorobenzylamine
N-Ethyl-3-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₂FN
MDL Number: MFCD06655514
CAS Number: 90389-85-8