2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33669G10EA 0 CHF
ACTIAS33669G10 ACTIAS33669G5 ACTIAS33669G1
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.1300 g/mol
MDL Number: MFCD03407465
CAS Number: 6526-08-5