2-Bromo-6-nitroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzene
ACTIAS25472G5EA
46
CHF
ACTIAS25472G5
2-Bromo-6-nitroanisole
2-Bromo-6-nitroanisole
Formula:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232.0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD09261208 CAS Number: 98775-19-0 EINECS: 225-983-5 |