(S)-(+)-2-Aminononan ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19311.06EA
304
CHF
L19311.06
L19311.14
L19311.03
(S)-(+)-2-Aminononan ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononan
Formel:
C₉H₂₁N MW: 143,27 g/mol Siedepunkt: 73 °C (19 mmHg) Dichte: 0,782 Flash-Pt: 71 °C (159 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03844738 CAS-Nummer: 13205-58-8 ADR: 8,II |