Terbium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
40573.NCEA
694
CHF
40573.NC
Terbium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Terbium(III) perchlorate
Formel:
Cl₃O₁₂Tb Dichte: 1,5 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150362 EINECS: 237-826-8 UN: 3211 ADR: 5.1,II |