2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 96%
Gefahr
H33930.03EA 191 CHF
H33930.03 H33930.06
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 96%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399774
CAS-Nummer: 1261573-60-7
UN: 3265
ADR: 8,III