Trichromdicarbid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
11547.30EA
433
CHF
11547.30
11547.18
Trichromdicarbid ≥99,5% (Metall-Basis)
Trichromium dicarbide
Formel:
C₂Cr₃ MW: 180,01 g/mol Melting Pt: 1890 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016041 CAS-Nummer: 12012-35-0 EINECS: 234-576-1 UN: 3178 ADR: 4.1,III |