2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon ≥98%
|
Achtung
|
H26130.03EA
292
CHF
H26130.03
2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon ≥98%
2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01090995 CAS-Nummer: 93339-98-1 EINECS: None |