3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon ≥97%
|
Achtung
|
H32624.03EA
71.5
CHF
H32624.03
H32624.09
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon ≥97%
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,13 g/mol Melting Pt: 105…109 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042476 CAS-Nummer: 140675-42-9 |