ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25280G25EA
97
CHF
ACTIAS25280G25
ACTIAS25280G100
ACTIAS25280G5
ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O MW: 190,5745 g/mol |
MDL Number:
MFCD03966888 CAS-Nummer: 51336-95-9 |