4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS8420G5EA
0
CHF
ACTIAS8420G5
ACTIAS8420G1
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00466241 CAS-Nummer: 304445-49-6 |