ortho-Phosphorsäure 0.6 mol/l (1.8 N)
Synonyms: OrthophosphorsäurePhosphorsäure
PRLS88169.410EA 0 CHF
PRLS88169.410 PRLS88169.440
ortho-Phosphorsäure 0.6 mol/l (1.8 N)
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III