2-Fluor-6-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25056G5EA
68
CHF
ACTIAS25056G5
ACTIAS25056G1
2-Fluor-6-nitroanisol
2-Fluor-6-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656241 CAS-Nummer: 484-94-6 |