5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
ACTIAS32377G5EA
0
CHF
ACTIAS32377G5
ACTIAS32377G10
ACTIAS32377G1
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.5700 g/mol |
MDL Number:
MFCD08282771 CAS Number: 445-14-7 EINECS: 207-153-4 |