4-Bromo-3-nitrophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31005G5EA
0
CHF
ACTIAS31005G5
ACTIAS31005G1
4-Bromo-3-nitrophenol
4-Bromo-3-nitrophenol
Formula:
C₆H₄BrNO₃ MW: 218.0100 g/mol |
MDL Number:
MFCD11040194 CAS Number: 78137-76-5 EINECS: 231-707-4 |