2-Bromo-5-nitrophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51556G1EA
0
CHF
ACTIAS51556G1
ACTIAS51556MG500
ACTIAS51556G5
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Formula:
C₆H₄BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD00466299 CAS Number: 52427-05-1 |