4-(Hexyloxy)phenylboronsäure 96%
Achtung
H52874.06EA 399 CHF
H52874.06
4-(Hexyloxy)phenylboronsäure 96%
4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BO₃
MW: 222,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039027
CAS-Nummer: 121219-08-7