4-Pentylphenylboronsäure ≥97%
|
Achtung
|
L18011.06EA
822
CHF
L18011.06
4-Pentylphenylboronsäure ≥97%
4-Pentylphenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₇BO₂ MW: 192,07 g/mol Melting Pt: 82…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00995151 CAS-Nummer: 121219-12-3 |