4-Isobutylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52603.06EA
156
CHF
H52603.06
H52603.03
4-Isobutylphenylboronsäure ≥98%
4-Isobutylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂ MW: 178,04 g/mol Melting Pt: 117…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632198 CAS-Nummer: 153624-38-5 |