Natrium-1-hexadecansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41813.0010EA
148
CHF
8.41813.0010
Natrium-1-hexadecansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-hexadecansulfonat
Formel:
C₁₆H₃₃NaSO₃ MW: 328,49 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007528 CAS-Nummer: 15015-81-3 EINECS: 239-100-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 265.3 °C |
Molar Mass | 328.48 g/mol |
Hill Formula | C16H33NaO3S |