Zinkbromid Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
12960.06EA
95.9
CHF
12960.06
12960.22
Zinkbromid Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Zinkbromid Hydrat
Formel:
Br₂Zn·H₂O MW: 225,19 g/mol (anhy) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011294 CAS-Nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II |