Propargit, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
32051-100MGEA 80.6 CHF
32051-100MG
Propargit, Supelco®
Propargit
Formel: C₁₉H₂₆O₄S
MDL Number: MFCD00072448
CAS-Nummer: 2312-35-8
EINECS: 219-006-1