2-Fluor-4-biphenylboronsäure ≥97%
Achtung
L15634.06EA 208 CHF
L15634.06
2-Fluor-4-biphenylboronsäure ≥97%
2-Fluor-4-biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,02 g/mol
Melting Pt: ∼ 242…250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075707
EINECS: 000-000-0