2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
|
Gefahr
|
H32832.03EA
284
CHF
H32832.03
H32832.MD
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO MW: 205,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06213016 CAS-Nummer: 771581-99-8 ADR: 8,III |