2-Chlor-6-methylbenzylamin ≥97%
L11249.03EA
129
CHF
L11249.03
L11249.06
2-Chlor-6-methylbenzylamin ≥97%
2-Chlor-6-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN MW: 155,6300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052810 CAS-Nummer: 57264-46-7 ADR: , |