3'-Brom-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
|
Achtung
|
H31854.06EA
684
CHF
H31854.06
H31854.03
3'-Brom-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
3'-Brom-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O MW: 267,04 g/mol Melting Pt: <25 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847339 CAS-Nummer: 154259-25-3 |