4,4'-Dicyanobenzhydrol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35941G5EA
0
CHF
ACTIAS35941G5
ACTIAS35941G1
4,4'-Dicyanobenzhydrol
4,4'-Dicyanobenzhydrol
Formula:
C₁₅H₁₀N₂O |
CAS Number:
134521-16-7 |