3-Iodobenzylamine hydrochloride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35142G1EA 0 CHF
ACTIAS35142G1 ACTIAS35142G5
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClIN
MW: 269.5105 g/mol
MDL Number: MFCD00012857
CAS Number: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5