2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
ACTIAS34436G5EA
0
CHF
ACTIAS34436G5
ACTIAS34436G1
ACTIAS34436G10
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD03094425 CAS Number: 237386-01-5 |