4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50016G5EA
0
CHF
ACTIAS50016G5
ACTIAS50016G1
ACTIAS50016G25
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₁BClNO₂ MW: 187,43 g/mol |
MDL Number:
MFCD01632199 CAS-Nummer: 75705-21-4 |