4-(Methylsulphonyl)phenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34871G100EA
0
CHF
ACTIAS34871G100
ACTIAS34871G10
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formula:
C₇H₈O₃S MW: 172.20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00047806 CAS Number: 14763-60-1 |