2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33911G1EA
0
CHF
ACTIAS33911G1
ACTIAS33911G5
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₄ |
MDL Number:
MFCD08235078 CAS Number: 874290-63-8 |