2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
|
Achtung
|
H52971.03EA
133
CHF
H52971.03
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ MW: 197,96 g/mol Melting Pt: 173…175 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436034 CAS-Nummer: 603122-84-5 |