4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33835G10EA 0 CHF
ACTIAS33835G10 ACTIAS33835G1 ACTIAS33835G5
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.0100 g/mol
MDL Number: MFCD03094271
CAS Number: 517920-70-6