2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35169G10EA
0
CHF
ACTIAS35169G10
ACTIAS35169G1
ACTIAS35169G5
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formula:
C₆H₄BrFN₂O₂ MW: 235.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD07779528 CAS Number: 10472-88-5 |