3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33724G5EA
0
CHF
ACTIAS33724G10
ACTIAS33724G5
ACTIAS33724G1
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure Hydrochlorid
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₃BClNO₂ MW: 201,4583 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112542 CAS-Nummer: 1256355-23-3 |