2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23714G5EA
0
CHF
ACTIAS23714G5
ACTIAS23714G1
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Formula:
C₁₀H₁₁ClN₂O₄ |
MDL Number:
MFCD18379274 CAS Number: 811450-82-5 |