1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51499G5EA
0
CHF
ACTIAS51499G25
ACTIAS51499G5
ACTIAS51499G1
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₂BNO₄S |
MDL Number:
MFCD03086094 CAS-Nummer: 342404-46-0 |