4-Indolboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53037.MDEA
188
CHF
H53037.MD
H53037.03
4-Indolboronsäure 95%
4-Indoleboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095175 CAS-Nummer: 220465-43-0 |