4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21539G25EA
0
CHF
ACTIAS21539G5
ACTIAS21539G25
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186.21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005282 CAS Number: 10041-06-2 EINECS: 233-123-5 |