Furan-2,5-dicarboxylic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32768G10EA
0
CHF
ACTIAS32768G10
ACTIAS32768G1
ACTIAS32768G5
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formula:
C₆H₄O₅ MW: 156.09 |
MDL Number:
MFCD00016582 CAS Number: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |