trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0330.00EA
2110
CHF
PROOMM0330.00
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |